Få mere at vide
Kartell™ Technicon™ Beckman™, Konelab™ Prøvekopper af polystyren
Artikelnummer. 12039877
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
2 ml
4 ml
Højde (metrisk):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
12039877 4 ml 37,9 mm Pakke med 1000
11303814 2 ml 24,9 mm Pakke med 1000
12523327 1,5 ml 22,6 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12039877 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 02508004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 DKK
    217.32 DKK / Pakke med 1000
    Spare 23.68 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med krystalklar polystyren for optimal synlighed. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Prøvekopper bruges til prøveanalyse.
  • En række krystalklare polystyren autoanalysatorkopper med koniske bunde
  • For Technicon™ , Beckman™ , Konelab™
  • Leveres uden hætter
  • Uddannet
Tekniske data
Mængde 1000/pk.
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Farve Klar
Produkttype Prøvekop
Materiale Polystyren
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Technicon Beckman og Konelab analysatorer
Højde (metrisk) 37,9 mm