Få mere at vide
Chemsplash Engangs PolyProp Balaclava
Artikelnummer. 30058451
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30058451 Rød
30058364 Blå
30058379 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30058451 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 6335.500.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1656.08 DKK
    1399.21 DKK / Pakke med 1000
    Spare 256.87 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse farvekodede balaclava-hætter er ideelle til fødevarehåndtering og er perfekte til en lang række hygiejniske arbejdsmiljøer.
20G Balaclava hætte
  • Materiale: 20G spundet polypropylen
  • Elastik ved Øjenåbning
  • 36 cm fra krone til hals
  • Fuld hovedindkapsling
  • Elastik ved halsen
  • To-delt skæring
  • PFAS fri
Beskrivelse: Disse farvekodede balaclava-hætter er ideelle til fødevarehåndtering og er perfekte til en lang række hygiejniske arbejdsmiljøer. Balaclavaen giver fuld hoveddækning og er designet til at sikre en sikker og behagelig pasform med sine elastiske bånd.
Tekniske data
Produkttype Beskyttende hætte
Størrelse One Size
Materiale Polypropylen
Farve Rød
Lukketype Slips
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja