Få mere at vide
Chemsplash Engangs PolyProp Balaclava
GREENER_CHOICE
Disse farvekodede balaclava-hætter er ideelle til fødevarehåndtering og er perfekte til en lang række hygiejniske arbejdsmiljøer.
Brand:  Chemsplash 6335.400.999
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30058379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 DKK
    1975.16 DKK / Pakke med 1000
    Spare 204.84 DKK
    9% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
20G Balaclava hætte
  • Materiale: 20G spundet polypropylen
  • Elastik ved Øjenåbning
  • 36 cm fra krone til hals
  • Fuld hovedindkapsling
  • Elastik ved halsen
  • To-delt skæring
  • PFAS fri
Beskrivelse: Disse farvekodede balaclava-hætter er ideelle til fødevarehåndtering og er perfekte til en lang række hygiejniske arbejdsmiljøer. Balaclavaen giver fuld hoveddækning og er designet til at sikre en sikker og behagelig pasform med sine elastiske bånd.
Tekniske data
Tekniske data
Beskyttende hætte
Polypropylen
Slips
Ja
One Size
Hvid
Engangsbrug
Ikke steril
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chemsplash Engangs PolyProp Balaclava > Hvid