Få mere at vide
Engangs polyethylen forklæde
Artikelnummer. 16683074
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16683074 Hvid Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 16683074 Leverandør New source - PPE Leverandørnr. HMAPR
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Polyethylenforklæde med taljebånd, til at bære over dit tøj for at give beskyttelse mod spild og stænk under medicinske procedurer og viceværtsopgaver. Med halterneck og taljebånd glider forklæderne hurtigt over tøjet for maksimal beskyttelse.
  • PE stof
  • Vægt: 12 gsm
  • PPE kategori I
  • Varevægt (gr/stk): Testmetode ISO3801, Standard 12+1
  • Brudtrækegenskaber (N/5cm): Testmetode MD ISO13934-1, Standard> 16
  • Testmetode CD ISO13934-1, Standard> 11.5
  • Forlængelse (%): Testmetode MD ISO13934-1, Standard> 321,91
  • Testmetode CD ISO13934-1, Standard> 246,21
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse 18μ m
Inkluderer 10 forklæder/taske, 10 poser/Cs. (Etui: 37 x 29 x 22 cm)
Certificeringer/compliance PPE Kategori I i henhold til EU 2016/425 direktivet
Dimensioner (L x B) 125 x 70 cm