Beskrivelse
- Fremstillet af USP klasse VI polystyren og fri for eksperiment-ændrende forurenende stoffer
- Gamma-steriliseret, ikke-pyrogen og certificeret fri for detekterbar RNase/DNase
- Har en polyesterfiberprop, der giver et højt beskyttelsesniveau mod overpipettering og forurening fra væsker og aerosoler
- Identificer størrelser nemt ved farvekodede ringe
- Markeret med stigende og faldende graderinger samt negative graderinger, hvilket muliggør præcis og bekvem dosering af væsker
- Anbefales til brug med Gilson™ MACROMAN™ Pipette-controller, men kan bruges med enhver pipette-controller
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren, polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Gradueringer | 0,01 ml og 0,1 ml |
| Mængde | 1000 pipetter |
| Emballagetype | Individuelt indpakket |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Længde (metrisk) | 279.40 mm |
| Type | Serologisk pipette |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |