Få mere at vide
Azpack™ Engangs plastbeholdere
Beskrivelse
- Polypropylen
- Gennemskinnelig
- Engangs
- Støbte gradueringer
- Tilspidsede sider
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Graduation Range | 5 ml til 20 ml |
| Højde (metrisk) | 29 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |
| Stil | Squat Form, tilspidset |