Få mere at vide
Corning™ Stripette™ Papir/plastikindpakket engangspolystyren serologiske pipetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10041591 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
100/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10041591 100/Cs. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10041591 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    1284.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 90.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med optisk klar polystyren for nøjagtig måling. Corning™ Stripette™ Individuelt papir-/plastikindpakkede serologiske engangspipetter af polystyren er ideelle til sterile vævskulturapplikationer, især når du bærer latexhandsker, da indpakningen reducerer statisk klæbe.
Papir/plastikfolie gør det nemt at åbne med enten pop-through- eller pil-apart-teknikker.
  • Farvekodning på papir giver nem størrelsesidentifikation
  • Plastfolie giver fuld udsyn
  • Clear Plastic Wrap giver nem pop-through og roll-back for aseptisk fjernelse
  • Unik farvekodet forstørrelsesstribe for nemmere at se menisken
  • Steril, individuelt indpakket og certificeret ikke-pyrogen og DNase-/RNase-fri
  • Nøjagtighed indeni± 2 % ved fuld volumen
  • Partinummer trykt på hver pipetteomslag
  • Kalibreret til at levere (TD-EX °20 C) deres indhold med blowout
  • Tovejs gradueringer giver mulighed for at vælge at bruge stigende eller faldende skalaer
  • Negative gradueringer på 1, 2, 5, 10, 25 og 50 mL Stripetter giver ekstra arbejdsvolumen
  • 100 mL Stripetter tillader væskeoverførsler i store mængder sikkert og nemt; eliminerer behovet for graduerede cylindere og andre væskehåndteringsbeholdere
  • Cylindrisk anti-dryp spids design på 25, 50 og 100 ml størrelser reducerer utilsigtet dryp og sikrer nøjagtig levering
  • 10 ml størrelse har en bred spids til håndtering af viskøse væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase, RNase-fri
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5 mL
Negative gradueringer 10 mL
Mængde 100/Cs.
Tip stil Rund
Tolerance ±2 %
Emballagetype Individuelt indpakket, papir/plastikemballage
Farve Lilla
Volumen (metrisk) 50 mL
Længde (metrisk) 37 cm
Type Stripette™ Serologisk pipette