Beskrivelse
- Beregnet til prøveudtagning af medier med lav viskositet
- Prøver i alle lag kan opnås, når DispoPipetten indsættes i en væske, mens den er åben
- Målpunktsprøver opnås ved at indsætte, mens den er lukket, og åbne DispoPipetten ved prøveudtagningsstedet
- To åbningsstørrelser (2,5 og 5,5 mm) til forskellige viskositeter
- Renrum fremstillet
- Sterile sorter steriliseres af gammastråler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pipette |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Kapacitet (engelsk) | 6.76 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til at tage prøver af væsker med lav viskositet |
| Diameter (engelsk) | 0.83 in. |
| Diameter (engelsk) Åbning | 0.22 in. |
| Vis mere |