Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11901501
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 50
Artikelnummer. 11901501
Brand: Buerkle™ 53935532
Åbn og indsæt i væske for at opnå en prøve i alle lag. Eller hold den lukket til og åben, når den først er indsat op til prøvetagningspunktet for at opnå en målpunktsprøve. Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette er meget nem at betjene.
  • Beregnet til prøveudtagning af medier med lav viskositet
  • Prøver i alle lag kan opnås, når DispoPipetten indsættes i en væske, mens den er åben
  • Målpunktsprøver opnås ved at indsætte, mens den er lukket, og åbne DispoPipetten ved prøveudtagningsstedet
  • To åbningsstørrelser (2,5 og 5,5 mm) til forskellige viskositeter
  • Renrum fremstillet
  • Sterile sorter steriliseres af gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pipette
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til at tage prøver af væsker med lav viskositet
Længde (metrisk) 1000 mm