Få mere at vide
Kartell™ Engangs petriskåle
Diameter (metrisk):
65 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket, IVD |
| Oversigt | Aspetisk |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Kontakt Dish |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning |
| Mængde | 1000 |
| Diameter (metrisk) | 65 mm |