Få mere at vide
Kartell™ Engangs petriskåle
Diameter (metrisk):
65 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærket, IVD |
| Oversigt | ßBeta-ray sterilisering |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Petriskål |
| Nå tælle | 3 |
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssigt laboratoriearbejde, bakteriologisk forskning |
| Vis mere |