Få mere at vide
Kartell™ Engangs petriskåle
Diameter (metrisk):
90 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Med udluftningshak på låget for at forhindre kondensdannelse
Aseptisk
Polystyren
ßBeta-ray sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Aftræk | Nej |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |