Få mere at vide
Cytiva Engangs PD-10 kolonner
Artikelnummer. 11862200 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
50 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11862200 50 Pk. Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11862200 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17043501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 DKK
    1987.00 DKK / Pakke med 50
    Spare 153.00 DKK
    7% Slukket
På lager
Bruges til rensning af tyngdekraften. Engangs PD-10-søjler er økonomiske plastsøjler, der kan pakkes med en lang række bulkmedier.
  • Økonomiske og alsidige søjler til tyngdekraftsflowapplikationer
  • Tomme PD-10-søjler kan pakkes med en lang række bulkmedier
  • Let at bruge
  • Brug PD-10 kolonner med LabMate Buffer Reservoir til bekvem ækvilibrering, prøvepåføring og vask
  • Tomme engangs PD-10-søjler er økonomiske plastsøjler til engangsapplikationer ved hjælp af tyngdekraft
  • Søjlerne holder op til ca. 13 ml kromatografimedium; de frits kan bruges som en øvre bedstøtte, der forhindrer mediet i at løbe tørt under tyngdekraften
  • Kommer med kasketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tomme Søjler, med Kasketter
Diameter (engelsk) Indre søjle 0,59 tommer
Til brug med (applikation) Afsaltning
Diameter (metrisk) indre søjle 1.5 cm
Mængde 50 Pk.