Beskrivelse
Sikrer behageligt slid over en række ansigtsstørrelser. De 3M 8000 Series partikelrespirator har en konveks form.
De 3M™ Åndedrætsværn 8000-serien giver letvægts, komfortabel og effektiv åndedrætsbeskyttelse mod støv og tåge. Den konvekse form, design med dobbelte strop, næseskum og næseklemme sikrer behagelig brug over en række ansigtsstørrelser. Den kollapsbestandige skal og proprietær 3M™ åndedrætsværn giver holdbar og behagelig beskyttelse, især under varme og fugtige forhold. Støv, tåger og metaldampe er de mest almindelige respiratoriske farer i arbejdsmiljøet som biprodukter af processer som formaling og blanding. 3M åndedrætsværn giver komfortabel, vedligeholdelsesfri beskyttelse mod disse særlige farer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Det Europæiske Fællesskabs direktiv 89/686/EØF, EN 149:2001 A1:2009, CE |
| Design Type | Kop/støbt |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | FFP1 NR D |
| Produkttype | Fladt foldet partikelrespirator |
| Med udåndingsventil | Nej |
| Filtereffektivitet | FFP1 NR D |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse mod støv og tåge |
| Latex fri | Ja |
| Model- | 8710 |
| Vis mere |