Få mere at vide
3M™ Engangsrespirator, 8000-serien
Artikelnummer. 11733363 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtereffektivitet:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Mængde:
1 stk.
10/Pk.
20/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtereffektivitet Med udåndingsventil Mængde Pakningsstørrelse
11733363 FFP2 Ja 10/Pk. Pakke med 10
12302399 FFP1 NR D Ja 10/Pk. Pakke med 10
12382389 FFP1 NR D Nej 20/Pk. Pakke med 20
11713363 FFP2 NR D Nej 1 stk. Pakke med 20
11723363 FFP1 NR D Ja 10/Pk. Pakke med 10
11736003 FFP2 NR D Ja 10/Pk. Pakke med 10
11703363 FFP1 NR D Nej 20/Pk. Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11733363 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100101091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 DKK
    162.66 DKK / Pakke med 10
    Spare 165.34 DKK
    50% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sikrer behageligt slid over en række ansigtsstørrelser. De 3M 8000 Series partikelrespirator har en konveks form.
De 3M™ Åndedrætsværn 8000-serien giver letvægts, komfortabel og effektiv åndedrætsbeskyttelse mod støv og tåge. Den konvekse form, design med dobbelte strop, næseskum og næseklemme sikrer behagelig brug over en række ansigtsstørrelser. Den kollapsbestandige skal og proprietær 3M™ åndedrætsværn giver holdbar og behagelig beskyttelse, især under varme og fugtige forhold. Støv, tåger og metaldampe er de mest almindelige respiratoriske farer i arbejdsmiljøet som biprodukter af processer som formaling og blanding. 3M åndedrætsværn giver komfortabel, vedligeholdelsesfri beskyttelse mod disse særlige farer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Med udåndingsventil Ja
Filtereffektivitet FFP2
Til brug med (applikation) Til støv, fibre og vandig tåge
Mængde 10/Pk.
Modstandsdygtig overfor Til støv, fibre og vandig tåge
Form Skrog
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej