Få mere at vide
3M™ Engangsrespirator, 8000-serien
Artikelnummer. 11713363 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Filtereffektivitet:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Med udåndingsventil:
Ja
Nej
Mængde:
1 stk.
10/Pk.
20/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtereffektivitet Med udåndingsventil Mængde Pakningsstørrelse
11713363 FFP2 NR D Nej 1 stk. Pakke med 20
12302399 FFP1 NR D Ja 10/Pk. Pakke med 10
12382389 FFP1 NR D Nej 20/Pk. Pakke med 20
11723363 FFP1 NR D Ja 10/Pk. Pakke med 10
11736003 FFP2 NR D Ja 10/Pk. Pakke med 10
11733363 FFP2 Ja 10/Pk. Pakke med 10
11703363 FFP1 NR D Nej 20/Pk. Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11713363 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100003010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    250.66 DKK / Pakke med 20
    Spare 254.34 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Sikrer behageligt slid over en række ansigtsstørrelser. De 3M 8000 Series partikelrespirator har en konveks form.
De 3M™ Åndedrætsværn 8000-serien giver letvægts, komfortabel og effektiv åndedrætsbeskyttelse mod støv og tåge. Den konvekse form, design med dobbelte strop, næseskum og næseklemme sikrer behagelig brug over en række ansigtsstørrelser. Den kollapsbestandige skal og proprietær 3M™ åndedrætsværn giver holdbar og behagelig beskyttelse, især under varme og fugtige forhold. Støv, tåger og metaldampe er de mest almindelige respiratoriske farer i arbejdsmiljøet som biprodukter af processer som formaling og blanding. 3M åndedrætsværn giver komfortabel, vedligeholdelsesfri beskyttelse mod disse særlige farer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Det Europæiske Fællesskabs direktiv 89/686/EØF, EN 149:2001 A1:2009, CE
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2 NR D
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Med udåndingsventil Nej
Filtereffektivitet FFP2 NR D
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod støv og tåge
Latex fri Ja
Model- 8810
Mængde 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Støv, tåger og metaldampe
Form Konveks
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej