Få mere at vide
LevGo™ Engangspapir minitragte
Artikelnummer. 15346568
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
186 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15346568 186 ml Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15346568 Leverandør LevGo™ Leverandørnr. 19630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 DKK
    287.39 DKK / Pakke med 25
    Spare 16.61 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til en lang række åbninger og kan bruges med stort set enhver væske* eller pulver. LevGo™ Engangspapir minitragte nedbrydes naturligt i standardaffaldsstrømmen for et mere miljøvenligt produkt.
  • Innovativ‘ ryglæn’ tillader håndfri hældning
  • Maksimal fleksibilitet– skær stilken til i enhver størrelse eller form for at opfylde dine behov
  • Leveres i pakker med 25 stk
  • Dimensioner: 186 ml låg, top Dia. 0,64 cm 2 , højde 12,8 cm
  • Anbefales ikke til varme væsker
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 0,64 cm 2
Kapacitet (metrisk) 186 ml
Materiale Paper (Papir)
Højde (metrisk) 12.8 cm
Inkluderer Integreret 'ryglæn'
Mængde 25 stk
Produkttype Tragt