Få mere at vide
Descrizione
- Type 5/6 heldragt designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv såsom asbestfiber
- Fremstillet af meget åndbar SMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
- Blød og stærk 50 gsm SMS for stærk præstation
- 2-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
- CE Cat III Type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
- EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
Specifica
Specifica
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Polypropylen |
| Farve | Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hætte type | 2-panel |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?