Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4515, orange
Artikelnummer. 11993764 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11993764 4X-stor Pakke med 20
11993744 Medium Pakke med 20
14870982 Større Pakke med 20
11913764 2X-stor Pakke med 20
14810992 3X-Large Pakke med 20
11973754 X-Large Pakke med 20
14850982 Lille Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11993764 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089638
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stærk 50 gsm SMS coverall tilbyder åndbarhed og komfort, så den kan bæres komfortabelt i lange perioder. Beskytter mod giftigt støv Type 5, væskesprøjt Type 6 og nukleare partikler iht. EN 1073-2. Fås i en række farver for at hjælpe med identifikation og zoneinddeling.
  • Type 5/6 heldragt designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv såsom asbestfiber
  • Fremstillet af meget åndbar SMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
  • Blød og stærk 50 gsm SMS for stærk præstation
  • 2-panels hætte, 2-vejs lynlås og stormklap med elastisk ryg og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
  • CE Cat III Type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
  • EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttende overtræksdragt
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale SMS Polypropylen
Farve Orange
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse PPE-direktiv Kategori III, Type 5/6
Størrelse (engelsk) Bryst 52 til 55 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 132 til 140 cm
Højde (engelsk) 78 til 81 tommer.
Højde (metrisk) 200 til 206 cm