Få mere at vide
Disposable Nitrile Examination Gloves
Størrelse:
Small
X-Large
Beskrivelse
- Disposable blue nitrile examination gloves
- PPE Category III
- For general purpose protection in the laboratory or wider workplace
- EN 455 compliant and AQL 1.5
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B
- Powder-free and latex-free
- Non-sterile
- Ambidextrous fit for quick and easy donning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | PPE Cat. III; CE marked; EN 455; EEC 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B; AQL 1.5 |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Størrelse | Small |
| Tykkelse (metrisk) | 0.07 ±0.03 mm (Cuff) |
| Mængde | 100 gloves/box |
| Trækstyrke | >14 MPa (elongation break >500%) |
| Længde (metrisk) | 24 cm |