Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Engangs magnetiske omrørerstænger
Artikelnummer. 11764146 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
41.3 mm
50.8 mm
Artikelnummer. 11764146
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371120002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stænger har polygon-mangefacetterede overflader, der tilføjer turbulens i forhold til lignende glatte størrelse cylindriske stænger.
  • Nyttigt til miljøtest og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
  • Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2015 facilitet, som verificeret af SGS certificering
  • Autoklavesikker
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Dimensioner (L x B x H) 50.8 x 8mm
Til brug med (applikation) Blanding af radioaktive reagenser ved krydskontaminering kan være en bekymring
Belægning PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 50.8 mm
Materiale PTFE
Mængde 100
Form Polygon
Type Magnetic Stir Bar