Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Engangs magnetiske omrørerstænger
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
41,3 mm
50,8 mm
Beskrivelse
- Nyttigt til miljøtest og biovidenskabelige applikationer, hvor små prøvevolumener skal forberedes og evalueres
- Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
- Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering
- Autoklavesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 41.3 x 8mm |
| Til brug med (applikation) | Blanding af radioaktive reagenser ved krydskontaminering kan være en bekymring |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 41,3 mm |
| Materiale | Alnico magnet |
| Mængde | 100/Pk. |
| Form | Polygon |