Få mere at vide
Engangs Luer-Slip todelt tuberkulinsprøjte
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Indeholder
Kun tuberkulinsprøjter. (Nåle medfølger ikke; sælges separat.)
- Fuldt synlig glastønde til visuel verifikation
- Ergonomisk letvægtsmetal, plastikdesign
- 2 ml tønde med 0,1 ml trinudløser
- Sikkert og nemt nåleskifte via luer lock-forbindelse
- Begrænsede reservedele for nem service
- Kogbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | DIN, EN, ISO og FDA standarder, Kvalitetsstyringssystem certificeret iht ISO 13485:2003 / AC 2007, CE-mærket |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Gennemsigtig tønde |
| Oversigt | Smudsfri vægt |
| Inkluderer | Kun sprøjter. (Nåle sælges separat.) |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | Luer-slip 2-delt tuberkulinsprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 0.01 mL |
| Vis mere |