Få mere at vide
3M™ Dispenser til vævsrengøring til engangslinser, 500 poser
Artikelnummer. 12200493 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Enheden holder:
500 poser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Enheden holder Pakningsstørrelse
12200493 500 poser Hver
1 options
Artikelnummer. 12200493 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100014390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    623.69 DKK / Pakke med 500
    Spare 666.31 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder effektive rengøringsløsninger til en række arbejdsmiljøer. 3M™ Engangs linserensningsservietsdispenser, 500 poser kan nemt bæres i lommerne til brug i marken.
  • Til sikkerhedsbriller
  • Forfugtet med rengøringsopløsning
  • Individuelt pakket ind for at forsegle i fugt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stofdispenser
Enheden holder 500 poser
Produkttype Leverandør
Inkluderer Individuelt pakket pose, væv imprægneret med et hurtigttørrende anti-tåge, antistatisk rengøringsprodukt
nr. pr. pakke 1 hv.
Engangs Engangsbrug
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DISPENSER LENS CLEANING TISSUES
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol