Få mere at vide
Engangs isolationskjole
Artikelnummer. 16804471
Skift visning
Autoklaverbar:
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Autoklaverbar Pakningsstørrelse
16804471 Må ikke autoklaveres Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 16804471 Leverandør New source - PPE Leverandørnr. HLIGUNIV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 DKK
    517.45 DKK / Pakke med 100
    Spare 154.55 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangs isolationskjoler giver en ekstremt effektiv barriere mod spredning af mikroorganismer og andre farlige eller smitsomme stoffer. Disse kjoler er velegnede til isolationsarbejde sammen med undersøgelser, kliniske og laboratoriemiljøer.
  • Lamineret stof
  • Polypropylen: 28 gsm
  • Polyethylen: 15 gsm
  • Strikkede manchetter
  • Blå
  • PPE kategori I
  • Ikke-steril
  • Ikke-kirurgisk
  • Lukket tilbage
  • Med halsbånd og bælte
  • Universel
Tekniske data
Størrelse Universel
Til brug med (applikation) Undersøgelse, kliniske og laboratoriemiljøer, ikke-kirurgiske
Køn Unisex
Længde (metrisk) Ærme: 62 cm± 2; Kjole: 118 cm± 2
Antal lommer Ingen
Produkttype Kjole til almen brug
Materiale Lamineret stof
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Strikke
Ærmestil Langærmet
Inkluderer Halsbånd og bælte
Certificeringer/compliance PPE kategori I
Vægt (metrisk) 42 gsm± 3
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres