Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals IR-engangskort, 5x10 cm, NaCl-vindue, 19 mm blænde
Artikelnummer. 15406565
Mængde:
25 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 15406565
Brand: Thermo Scientific Chemicals 043929.KJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sørg for et bekvemt monteret, ikke-absorberende underlag til kvalitativ infrarød analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Size: 5 x 10cm
  • NaCl window
  • 19mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Disposable IR Cards
Mængde 5 pakker