Få mere at vide
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 15mm aperture
Artikelnummer. p-7070058
Mængde:
25 Pk.
5 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 15426565
Brand: Thermo Scientific™ 043930.KJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sørg for et bekvemt monteret, ikke-absorberende underlag til kvalitativ infrarød analyse.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Size: 5 x 10cm
  • NaCl window
  • 15mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Disposable IR Cards
Mængde 5 Pk.