Få mere at vide
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, NaCl window, 15mm aperture
Artikelnummer. 15436565
Skift visning
Mængde:
25 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436565 25 pakker Pakke med 25
15426565 5 pakker Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436565 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 043930.KM
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sørg for et bekvemt monteret, ikke-absorberende underlag til kvalitativ infrarød analyse.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Size: 5 x 10cm
  • NaCl window
  • 15mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Engangs IR-kort
Mængde 25 pakker