Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Engangs IR-kort, 5x10 cm, KBr-vindue, 9,5 mm blænde
Mængde:
25 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Størrelse: 5 x 10 cm
- KBr vindue
- 9,5 mm blænde
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Engangs IR-kort |
| Mængde | 5 pakker |