Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Engangs IR-kort, 5x10cm, KBr-vindue, 19mm blænde
Artikelnummer. 15436575
Skift visning
Mængde:
25 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436575 25 pakker Pakke med 25
15426575 5 pakker Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436575 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043935.KM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Sørg for et bekvemt monteret, ikke-absorberende underlag til kvalitativ infrarød analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Størrelse: 5 x 10 cm
  • KBr vindue
  • 19 mm blænde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Engangs IR-kort
Mængde 25 pakker