Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals IR-engangskort, 5x10cm, KBr-vindue, 15mm blænde
Mængde:
25 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Dimensioner (Lx H): 50x 100 mm (1,97x 3,94 tommer)
- Engangs papkort
- Blænde: 15 mm (0,591 tommer)
- KBr vindue
Tekniske data
Tekniske data
| Type | IR kort |
| Materiale | KBr vindue |
| Mængde | 5 pakker |