Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals IR-engangskort, 5x10cm, KBr-vindue, 15mm blænde
Artikelnummer. 15446575
Skift visning
Mængde:
25 pakker
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446575 5 pakker Pakke med 5
15456575 25 pakker Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446575 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043936.KJ
 Begrænset vare
På lager
Papkort, der passer i holderen til et spektrofotometer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Dimensioner (Lx H): 50x 100 mm (1,97x 3,94 tommer)
  • Engangs papkort
  • Blænde: 15 mm (0,591 tommer)
  • KBr vindue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type IR kort
Materiale KBr vindue
Mængde 5 pakker