Få mere at vide
Engangspodeløkke, 10 μL
Description
- Slagfast polystyren, engangspodeløkker
- 200 mm lang for at reducere risikoen for kontaminering
- Aseptisk fremstilling
Spécification
Spécification
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen | 10μ L |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Plast |
| Sterilitet | Aseptisk fremstillet |
| Produkttype | Inokuleringsløkke |
| Til brug med (udstyr) | Laboratorie- og forskningsbrug |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Til brug med (applikation) | Laboratorie- og forskningsbrug |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?