Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangs inokuleringsløkker
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen:
1μ L
10μ L
Sterilitet:
Steril
Mængde:
Cs på 125 (5 stk. af 25/ individuelt pakket)
Cs på 250 (5 stk. af 50/ individuelt pakket)
Beskrivelse
- Ideel til anaerobe mikrobiologiapplikationer, hvor dyb agarpodning er påkrævet
- Bruges i situationer, hvor flamme ikke er praktisk, såsom under hætter og i anaerobe kammer
- Polystyrenløkker med høj slagkraft er glatte og fleksible for at lette glatte, ensartede striber uden at beskadige geloverfladen
- Stiv nok til at trænge ind i mediet til inokulering under overfladen
- Engangsløkker behøver ikke flamme, og hjælper dermed med at eliminere risikoen for infektion på grund af aerosoldannelse af patogene stoffer
- Kan uden fare bruges under emhætter
- Farvekodet for nem størrelsesidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen | 1μ L |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Blå |
| Mængde | Cs på 250 (5 stk. af 50/ individuelt pakket) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |