Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangs inokuleringsløkker
Artikelnummer. 17783667 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen:
1μ L
10μ L
Sterilitet:
Steril
Mængde:
Cs på 125 (5 stk. af 25/ individuelt pakket)
Cs på 250 (5 stk. af 50/ individuelt pakket)
Artikelnummer. 17783667
Disse engangspodeløkker er glatte og fleksible for at lette glatte, ensartede striber uden at beskadige geloverflader. Sterile og ikke-sterile muligheder tilgængelige.
  • Ideel til anaerobe mikrobiologiapplikationer, hvor dyb agarpodning er påkrævet
  • Bruges i situationer, hvor flamme ikke er praktisk, såsom under hætter og i anaerobe kammer
  • Polystyrenløkker med høj slagkraft er glatte og fleksible for at lette glatte, ensartede striber uden at beskadige geloverfladen
  • Stiv nok til at trænge ind i mediet til inokulering under overfladen
  • Engangsløkker behøver ikke flamme, og hjælper dermed med at eliminere risikoen for infektion på grund af aerosoldannelse af patogene stoffer
  • Kan uden fare bruges under emhætter
  • Farvekodet for nem størrelsesidentifikation
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Blå
Mængde Cs på 250 (5 stk. af 50/ individuelt pakket)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres