Få mere at vide
Nexcelom™ Disposable Hemacytometer
Artikelnummer. 11542196
Encompass_Preferred
Samlet antal:
100 dias til 200 optællinger
25 dias til 50 optællinger
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 11542196
Brand: Nexcelom™ CP2001
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Plastic cell counting chamber slides with 2 chambers per slide containing a hemacytometer grid on the slide
  • An enclosed chamber with two ports for sample introduction
  • The chamber contains precisely spaced lines in a grid pattern
  • There are two counting chambers per slide for replicates
  • The counting grid pattern is the Improved Neubauer, as in a common Hemacytometer. The consistent pattern design allows the standard cell counting procedure to be followed.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 microliters
Samlet antal 25 dias til 50 optællinger
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.