Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Engangs Ground Joint Sleeve
Til brug med (udstyr):
Til jordfuger NS 14/23
Til jordfuger NS 24/29
Til jordfuger NS 45/40
Beskrivelse
- Tyndmuret
- Fremragende kemikalieresistens ved driftstemperaturer fra -200 til +260° C
- Uden gribekrave, hvilket forenkler brugen af ledklemmer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til jordfuger NS 14/23 |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 10 |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 til +260° C |
| Tykkelse | 50μ m |
| Standard konusled nr. | 14/23 |
| Type | Engangs |