Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Engangs Ground Joint Sleeve
Artikelnummer. 10617153
Til brug med (udstyr):
Til jordfuger NS 14/23
Til jordfuger NS 24/29
Til jordfuger NS 45/40
Artikelnummer. 10617153
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101545
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer som en anden hud uden at tilføje bulk
  • Tyndmuret
  • Fremragende kemikalieresistens ved driftstemperaturer fra -200 til +260° C
  • Uden gribekrave, hvilket forenkler brugen af ledklemmer
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til jordfuger NS 45/40
Materiale PTFE
Mængde 10
Temperaturområde (metrisk) -200 til +260° C
Tykkelse 50μ m
Standard konusled nr. 45/40
Type Engangs