Få mere at vide
Buerkle™ Engangstragt til væsker, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7238924 Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blå
Hvid
Materiale:
Bio-PE
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 17580836
Brand: Buerkle™ 53786001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangstragten til væsker, LaboPlast™/SteriPlast™ til pålidelig påfyldning af væsker, er ideel til påfyldning af flasker og andre beholdere med en smal påfyldningsåbning.
  • Til nem og pålidelig påfyldning eller filtrering
  • Velegnet til brug i laboratorier og renrum eller til prøveudtagning
  • Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
  • Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
  • Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 10 mm
Materiale Polystyren
Højde (metrisk) 149 mm
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Påfyldning af væsker
Sterilitet Ikke steril
Produkttype Påfyldningstragt (væske)