Få mere at vide
Buerkle™ Engangstragt til væsker, LaboPlast™/SteriPlast™
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blå
Hvid
Materiale:
Bio-PE
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Til nem og pålidelig påfyldning eller filtrering
- Velegnet til brug i laboratorier og renrum eller til prøveudtagning
- Renrum fremstillet (renrum klasse 7)
- Individuelt pakket og eventuelt steriliseret
- Overholder EU fødevarekrav og FDA-regler
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 10 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Højde (metrisk) | 149 mm |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Påfyldning af væsker |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Produkttype | Påfyldningstragt (væske) |