Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Engangsfilmskærer
Artikelnummer. 17788967
Skift visning
Mængde:
10 stk./pakke
Artikelnummer. Mængde
17788967 10 stk./pakke
1 options
Artikelnummer. 17788967 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. DFC364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 DKK
    928.34 DKK / Pakke med 50
    Spare 131.66 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
DFC364 er en sikkerhedsskærer med skjult klinge. Det tilbyder det højeste niveau af sikkerhed og beskytter dermed mennesker og varer på samme tid.
  • Vores filmspecialist - særdeles velegnet til punktering på grund af den lange næse.
  • Designet til folie af enhver art, selvklæbende tape, omsnøring og bånd.
  • Den integrerede tapesplitter minimerer brugen af klingen.
  • Et engangsprodukt, med praktisk øje til at fastgøre en snor eller ophængning.
  • Har du brug for at skære til en større afstand? Så vil du kunne lide vores adapter DFCCON. Dette gør din DFC364 til et teleskopisk skæreværktøj.
Tekniske data
Produkttype Engangskniv
Til brug med (applikation) Punkteringsfolie, selvklæbende tape, omsnøring og bånd
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Mængde 10 stk./pakke