Få mere at vide
Fisherbrand™ Disposable Face Shields
Artikelnummer. 16623662
Skift visning
:
Faceshield, full, 7 mil
Artikelnummer.
16623662 Faceshield, full, 7 mil
1 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 16623662 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 12888202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
High-quality, optically clear, distortion-free 7 mil film.
  • PET lens
  • Treated with anti-fog and anti-static coating
  • Headpiece is held in place by a stretch strap
  • Includes a latex-free foam band for comfortable extended wear
  • Nonsterile
Tekniske data
Højde (engelsk) 8.86 in.
Højde (metrisk) 22 cm
Tykkelse (metrisk) 0.18 mm
Bredde (engelsk) 13 in.
Bredde (metrisk) 33 cm
Linsebelægning Anti-fog, Anti-static
Farve Blue
Produkttype Faceshield
Til brug med (applikation) Provides excellent visibility while protecting the face and neck from accidental splashes.
Materiale til pandebånd Elastic Knitted Polyurethane
Mængde 200/Cs.
nr. pr. pakke 10 Pieces/Pk., 20 Pk/Cs.
Størrelse Large
Materiale PET
Engangs Single-use