Få mere at vide
DWK Life Sciences Engangskulturrør, af soda-lime glas, lige kant
Artikelnummer. 15611604 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
14 ml
15 ml
18 ml
19 ml
22 ml
Diameter (metrisk):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 310
Pakke med 500
Pakke med 550
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15611604 8 ml 10 mm Pakke med 250
15601604 6 ml 11,75 mm Pakke med 250
10060371 15 ml 15,75 mm Pakke med 310
15213035 18 ml 12,25 mm Pakke med 250
10595272 8 ml 11,75 mm Pakke med 550
16272261 19 ml 15,5 mm -
15299574 14 ml 15,5 mm Pakke med 250
15267556 4 ml 10 mm Pakke med 250
10598411 7 ml 12,25 mm Pakke med 500
10716961 6 ml 12,25 mm Pakke med 500
10766771 9 ml 12,25 mm Pakke med 500
15473520 22 ml 15,5 mm Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15611604 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 231721883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.65 DKK
    214.19 DKK / Pakke med 250
    Spare 30.46 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Kulturrør bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
  • Kulturrør med lige kanter kan lukkes med metalhætter eller bomuldspropper for at tillade luftudskiftning
  • Den lige fælg tillader brug af Kapsenberg og metalhætter
Tekniske data
Oversigt 0,8 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Til mikrobiologisk arbejde
Mængde 766/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) 10 mm