Få mere at vide
DWK Life Sciences Engangskulturrør, af soda-lime glas, lige kant
Artikelnummer. 15473520 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
14 ml
15 ml
18 ml
19 ml
22 ml
Diameter (metrisk):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 310
Pakke med 500
Pakke med 550
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15473520 22 ml 15,5 mm Pakke med 250
15601604 6 ml 11,75 mm Pakke med 250
10060371 15 ml 15,75 mm Pakke med 310
15213035 18 ml 12,25 mm Pakke med 250
15611604 8 ml 10 mm Pakke med 250
10595272 8 ml 11,75 mm Pakke med 550
16272261 19 ml 15,5 mm -
15299574 14 ml 15,5 mm Pakke med 250
15267556 4 ml 10 mm Pakke med 250
10598411 7 ml 12,25 mm Pakke med 500
10716961 6 ml 12,25 mm Pakke med 500
10766771 9 ml 12,25 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 15473520 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 231722193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.10 DKK
    278.09 DKK / Pakke med 250
    Spare 39.01 DKK
    12% Slukket
På lager
Kulturrør bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
  • Kulturrør med lige kanter kan lukkes med metalhætter eller bomuldspropper for at tillade luftudskiftning
  • Den lige fælg tillader brug af Kapsenberg og metalhætter
Specifications
Oversigt 0,8 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 22 ml
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Til mikrobiologisk arbejde
Mængde 310/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) 15,5 mm