Få mere at vide
DWK Life Sciences Engangskulturrør, af soda-lime glas, lige kant
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
- Kulturrør med lige kanter kan lukkes med metalhætter eller bomuldspropper for at tillade luftudskiftning
- Den lige fælg tillader brug af Kapsenberg og metalhætter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0,6 mm tykkelse |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med | Vækst af mikroorganismer; Til mikrobiologisk arbejde |
| Mængde | 766/Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |