Få mere at vide
DWK Life Sciences Engangskulturrør, af soda-lime glas, lige kant
Artikelnummer. 10598411 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
14 ml
15 ml
18 ml
19 ml
22 ml
Diameter (metrisk):
10 mm
11,75 mm
12,25 mm
15,5 mm
15,75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 310
Pakke med 500
Pakke med 550
Artikelnummer. 10598411
Brand: DWK Life Sciences 231720965
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulturrør bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
  • Kulturrør med lige kanter kan lukkes med metalhætter eller bomuldspropper for at tillade luftudskiftning
  • Den lige fælg tillader brug af Kapsenberg og metalhætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,55 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 7 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Til mikrobiologisk arbejde
Mængde 500/Pk.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) 12,25 mm