Få mere at vide
DWK Life Sciences Engangskulturrør, fra soda-kalkglas, med DIN gevind, med TPE tætning og PP skruelåg
Product Code. 10739211 Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Længde (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
missing translation for 'unitSize':
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) missing translation for 'unitSize'
10739211 160 mm 16 mm Pakke med 100
10431541 100 mm 16 mm Pakke med 100
10223311 100 mm 12 mm Pakke med 100
10643982 180 mm 18 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 10739211 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' 231752155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    506.98 DKK / Pakke med 100
    Spare 73.02 DKK
    12% Slukket
View all promotions
På lager
Kulturrør bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
  • Dyrkning, opbevaring og transport af mikroorganismer
Specifications
Oversigt 1 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 22 mL
Længde (metrisk) 160 mm
Materiale Soda limeglas, polypropylen, TPE
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Opbevaring og transport af små mængder væsker og sterile kulturer
Inkluderer Med TPE tætning
Mængde 100/Pk.
Trådstørrelse GL 18
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) 16 mm