Få mere at vide
DWK Life Sciences Engangskulturrør, fra soda-kalkglas, med DIN gevind, med TPE tætning og PP skruelåg
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
- Dyrkning, opbevaring og transport af mikroorganismer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1 mm tykkelse |
| Kapacitet (metrisk) | 32 mL |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Materiale | Soda limeglas, polypropylen, TPE |
| Til brug med | Vækst af mikroorganismer; Opbevaring og transport af små mængder væsker og sterile kulturer |
| Inkluderer | Med TPE tætning |
| Mængde | 100/Pk. |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |