Få mere at vide
DWK Life Sciences Engangskulturrør, fra soda-kalkglas, med DIN gevind, med TPE tætning og PP skruelåg
Artikelnummer. 10431541 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10431541 100 mm 16 mm Pakke med 100
10223311 100 mm 12 mm Pakke med 100
10739211 160 mm 16 mm Pakke med 100
10643982 180 mm 18 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10431541 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 231751459
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kulturrør bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Ud over kulturrør lavet af DURAN™ , vores produktsortiment omfatter også kulturrør lavet af soda-lime glas. Dette er et glas i den tredje vandbestandighedsklasse og tilhører kategorien af soda-kalkglas med en høj andel af alkali- og jordalkalioxider.
  • Dyrkning, opbevaring og transport af mikroorganismer
Tekniske data
Oversigt 1 mm tykkelse
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Soda limeglas, polypropylen, TPE
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Opbevaring og transport af små mængder væsker og sterile kulturer
Inkluderer Med TPE tætning
Mængde 100/Pk.
Trådstørrelse GL 18
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) 16 mm