Få mere at vide
Sartorius™ Engangs sliskeposer
Artikelnummer. 10549618 Shop alle Sartorius produkter
:
Engangssliskeposer; 100/pk
Artikelnummer. 10549618
Brand: Sartorius™ YWCG02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Engangsposer til fjernelse af affald til sikker bortskaffelse af giftige og højpotente prøver, der håndteres i SWC Safety-vægtskabe. (Pakke med 100)
Sikkerhedsvægtskabe sikrer et sikkert arbejdsmiljø for laboratoriepersonale uden at ofre ergonomi eller præcision ved vejning af giftige prøver og prøver med høj styrke.
  • Designet til brug med SWC sikkerhedsvægte
  • Bortskaffelsesskakten fastgøres sikkert på siden af skabet
  • Engangssliskeposer muliggør sikker bortskaffelse af stoffer uden eksponering for laboratoriet
  • Forurenede materialer kan bortskaffes sikkert i et dobbeltposesystem
  • Pakket: 100,-/pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) YWCG02 Bortskaffelsesskakt til affald, SWC sikkerhedsvægtskab
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af affald
Mængde 100/Pk.
Produktlinje SWC